missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Discos para el análisis de sensibilidad BBL™ Sensi-Disc™:Tigeciclina

Código de producto. p-4898140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17342411 1/paq. cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17342411

Marca: BD 232087

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos

  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y la concentración

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Agentes antimicrobianos Tigeciclina
Concentración 15 μg
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 1/paq.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.