Learn More
BD Discos para el análisis de sensibilidad BBL™ Sensi-Disc™:Tigeciclina
Descripción
- Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y la concentración
Spezifikation
Spezifikation
| Agentes antimicrobianos | Tigeciclina |
| Concentración | 15 μg |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Tipo de empaquetado | Disco |
| Cantidad | 1/paq. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?