Learn More
BD Discos para el análisis de sensibilidad BBL™ Sensi-Disc™:Tigeciclina
Código de producto. 17342411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
17342411 1/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 17342411
Marca: BD 232087
Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y la concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Agentes antimicrobianos Tigeciclina
Concentración 15 μg
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 1/paq.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.