Learn More
BD Discos para el análisis de sensibilidad BBL™ Sensi-Disc™: Tetraciclina (30 mcg)
Código de producto. 11712964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
11712964 10/paq. paquete de 500
1 options
Código de producto. 11712964 Proveedor BD N.º de proveedor 231344
Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y la concentración
  • Disponible en paquetes de 1 y 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Tetraciclina
Concentración 30 μg
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10/paq.