Learn More
BD Discos para el análisis de sensibilidad BBL™ Sensi-Disc™: Penicilina (10 U)
Código de producto. 11772954
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
500 PCS
11772954 10/paq. 500 PCS
1 options
Código de producto. 11772954
Marca: BD 231321
Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y la concentración
  • Disponible en paquetes de 1 y 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Penicilina
Concentración 10U
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10/paq.