missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Discos para el análisis de sensibilidad BBL™ Sensi-Disc™: Kanamicina

Código de producto. 11732954
Click to view available options
Concentración:
30 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11732954

Marca: BD 231301

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos

  • Los discos que contienen agentes certificables se someten a la FDA para el ensayo y la certificación antes de la distribución. Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que indican el agente y la concentración

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Agentes antimicrobianos Kanamicina
Concentración 30 μg
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10 Paq.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Disc Kanamycin K-30 10 Ea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Kanamycin sulphate
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado