Learn More
BD Discos para el análisis de sensibilidad de bacitracina BBL™ Sensi-Disc™, B-10
Código de producto. 11792934
Change view
Click to view available options
Concentración:
10U
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Concentración unitSize
11792934 10U paquete de 500
1 options
Código de producto. 11792934
Marca: BD 231268
El método rentable utiliza agentes antimicrobianos impregnados en papel de alta calidad
Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos.
  • Emplean el método de prueba de difusión en disco Bauer-Kirby
  • Uso en dispensadores con compactación automática
  • Los discos que contienen agentes certificables se someten a la FDA para el ensayo y la certificación antes de la distribución. Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que indican el agente y la concentración
  • Los cartuchos de 50 discos se venden individualmente o en paquetes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Bacitracina
Concentración 10U
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10 cartuchos