missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Disco para el análisis de sensibilidad a ampicilina4, AM-2 BBL™ Sensi-Disc™

Código de producto. 17332371
Change view
Click to view available options
Concentración:
2 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración unitSize
17332371 2 μg paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17332371 Proveedor BD N.º de proveedor 231263

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El método rentable utiliza agentes antimicrobianos impregnados en papel de alta calidad

Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos.

  • Emplean el método de prueba de difusión en disco Bauer-Kirby
  • Uso en dispensadores con compactación automática
  • Los discos que contienen agentes certificables se someten a la FDA para el ensayo y la certificación antes de la distribución. Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que indican el agente y la concentración
  • Los cartuchos de 50 discos se venden individualmente o en paquetes de 10

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Agentes antimicrobianos Ampicilina
Concentración 2 μg
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10/paq.
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.