Learn More
BD Discos para el análisis de sensibilidad de amoxicilina con ácido clavulánico 3 BBL™ Sensi-Disc™, AmC-30
Código de producto. p-4908439
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cartuchos
Tamaño de la unidad:
500 PCS
11732974 10 cartuchos 500 PCS
1 options
Código de producto. 11732974 Proveedor BD N.º de proveedor 231629
El método rentable utiliza agentes antimicrobianos impregnados en papel de alta calidad
Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos.
  • Emplean el método de prueba de difusión en disco Bauer-Kirby
  • Uso en dispensadores con compactación automática
  • Los discos que contienen agentes certificables se someten a la FDA para el ensayo y la certificación antes de la distribución. Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que indican el agente y la concentración
  • Los cartuchos de 50 discos se venden individualmente o en paquetes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Amoxicilina con ácido clavulánico
Concentración 20/10 μg
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10 cartuchos