Learn More
BD Discos para el análisis de sensibilidad de amoxicilina con ácido clavulánico 3 BBL™ Sensi-Disc™, AmC-30
Descripción
Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos.
- Emplean el método de prueba de difusión en disco Bauer-Kirby
- Uso en dispensadores con compactación automática
- Los discos que contienen agentes certificables se someten a la FDA para el ensayo y la certificación antes de la distribución. Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que indican el agente y la concentración
- Los cartuchos de 50 discos se venden individualmente o en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Amoxicilina con ácido clavulánico |
| Concentración | 20/10 μg |
| Tipo de empaquetado | Disco |
| Cantidad | 10 cartuchos |