Learn More
BD Disco para pruebas de sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, piperacilina/tazobactam60
Código de producto. 17362401
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 17362401
Marca: BD 231692
Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens
  • Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Piperacilina, tazobactam 60
Concentración 100/10 μg
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10 Paq.
Para uso diagnóstico in vitro