Learn More
BD Disco para el análisis de sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, Meropenem45
Código de producto. 17382401
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
17382401 10 Paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 17382401 Proveedor BD N.º de proveedor 231704
Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens
  • Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Meropenem 45
Concentración 10 μg
N.° por paquete 50
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10 Paq.
Para uso diagnóstico in vitro