Learn More
BD Discos para pruebas de sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, Ertapenem86
Código de producto. 17372411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1/Paq.
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17372411 1/Paq. cada uno
17382411 10 Paq. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17372411 Proveedor BD N.º de proveedor 232174
Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens
  • Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Ertapenem 86
Concentración 10 μg
Incluye 50 discos por cartucho
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 1/Paq.
Para uso diagnóstico in vitro