Learn More
BD Discos para sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, colistina35
Código de producto. 11883881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
11883881 10 Paq. 10 PCS
1 options
Código de producto. 11883881 Proveedor BD N.º de proveedor 231278
Se utiliza para ensayos semicuantitativos in vitro mediante el procedimiento de prueba de difusión en disco de agar de ciertos patógenos bacterianos exigentes
  • Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Colistin35
Concentración 10 μg
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10 Paq.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Disc Colistin Cl-10 10 Ea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: colistin sulphate
Para uso diagnóstico in vitro