missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Discos para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, ceftazidima23

Código de producto. p-4659934
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17352391 10 Paq. paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17352391

Marca: BD 231633

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens

  • Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Agentes antimicrobianos Ceftazidima
Concentración 30 μg
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10 Paq.
compliance-icons
Nombre del producto
  • BD BBL Sensi-Disc Ceftazidime 30
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ceftazidime

Para uso diagnóstico in vitro

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.