Learn More
BD Discos para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, ceftazidima23
Código de producto. 17352391
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
17352391 10 Paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 17352391
Marca: BD 231633
Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens
  • Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Ceftazidima
Concentración 30 μg
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10 Paq.
compliance-icons
Nombre del producto
  • BD BBL Sensi-Disc Ceftazidime 30
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ceftazidime
Para uso diagnóstico in vitro