Learn More
BD Disco para pruebas de sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, azitromicina6
Descripción
- Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
- Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Azithromycin6 |
| Concentración | 15 μg |
| Tipo de empaquetado | Disco |
| Cantidad | 10 Paq. |
Para uso diagnóstico in vitro