Learn More
BD Disco de prueba de sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, ticarcilina con ácido clavulánico70
Código de producto. 17392391
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
17392391 10 Paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 17392391 Proveedor BD N.º de proveedor 231649
Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens
  • Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Ácido clavulánico70
Concentración 75/10 μg
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10 Paq.
Para uso diagnóstico in vitro