Learn More
BD Reactivos de repuesto BBL™ para kit de tinción de Gram
Código de producto. 11758213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3.8L
4 x 250 ml
Tipo:
Fucsina básica de Gram
Safranina
Yodo de Gram (estabilizado)
Tipo de tinción:
Fucsina básica
Safranina
Yodo
Tamaño de la unidad:
1000 ML
3.80 LT
Código de producto. Cantidad Tipo Tipo de tinción unitSize
11758213 4 x 250 ml Yodo de Gram (estabilizado) Yodo 1000 ML
11728203 4 x 250 ml Safranina Safranina 1000 ML
11728213 3.8L Safranina Safranina 3.80 LT
11768213 3.8L Yodo de Gram (estabilizado) Yodo 3.80 LT
11778213 4 x 250 ml Fucsina básica de Gram Fucsina básica 1000 ML
5 options
Código de producto. 11758213
Marca: BD 212542
Para kits de tinción de Gram BBL
  • Los kits de tinción completos reducen el desorden asociado a los procedimientos de tinción de Gram.
  • El frasco de solución resistente a roturas cuenta con un tapón plano abisagrado que facilita la regulación del flujo y ayuda a evitar manchas y derrames.
  • Las etiquetas codificadas por colores permiten la identificación rápida de los reactivos.
  • La solución de yodo estabilizado no requiere ninguna mezcla y tiene una larga vida útil.
Order Info
Available in packs of four 250mL bottles or individual one-gallon bottles; sales of B12542 are restricted from California
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Yodo de Gram (estabilizado)
Cantidad 4 x 250 ml
Certificaciones/conformidad CE
Para utilizar con (aplicación) Utilizado para teñir microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de tinción Yodo
compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: polyvinylpyrrolidone-iodine, potassium iodide