missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medio preparado en placas BBL™: Agar sangre Bordet Gengou
Click to view available options
:
Agar sangre Bordet Gengou; paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Color | Rojo |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Agar sangre Bordet Gengou |
| Formulación | Infusión de patata de 4,5 g/l (sólidos), digestión pancreática de caseína 5 g/l, digestión péptica de tejido animal 5 g/l, cloruro de sodio 5,5 g/l, agar 20 g/l, glicerol 10 ml, sangre de oveja desfibrinada 15 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Bordetella pertussis de muestras clínicas |
| Tipo de empaquetado | Placa |
| Cantidad | 10/paquete |
| Peso (métrico) | 2800 g |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido