Learn More
BD Tubos profundos de medios preparados de agar dextrosa Sabouraud BBL™
Código de producto. 15174172
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
15174172 10 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 15174172 Proveedor BD N.º de proveedor 296182
Se utiliza en procedimientos cualitativos para el cultivo de hongos patógenos y no patógenos (especialmente dermatofitos)
  • Medios preparados con cloranfenicol
  • Tubos de vertido, agrupación: Productos de Q a S.
  • Aspecto: De color crema tostado claro a medio; trazas un poco turbias
  • Reacción a 25 °C, pH: 5,6 ± 0,2
  • Cumple con las especificaciones de rendimiento de la farmacopea estadounidense (USP), la farmacopea europea (EP) y la farmacopea japonesa (JP)1-3
  • Volumen: 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP
Color Beige claro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios agar dextrosa Sabouraud
Formulación 5 g/l de digerido pancreático de caseína, 5 g/l de digerido péptico de tejido animal, 40 g/l de dextrosa, 15 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Para procedimientos cualitativos para el cultivo de hongos patógenos y no patógenos (especialmente dermatofitos)
Tipo de empaquetado Tubo de vertido con tapón
Cantidad 10 mL
Para uso diagnóstico in vitro