Learn More
BD Tubos inclinados de medios preparados BBL™ Mycoflask™ TSI Agar™ (agar hierro-triple azúcar)
Código de producto. 17392311
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17392311 100/paq. paquete de 100
17382311 10/paq. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17392311 Proveedor BD N.º de proveedor 221039
Se utiliza para el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de una variedad de muestras clínicas y no clínicas
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Color Beige
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Agar TSI (hierro azúcar triple)
Formulación 10 g/l de digerido pancreático de caseína, 10 g/l de digerido péptico de tejido animal, 5 g/l de cloruro de sodio, 10 g/l de lactosa, 10 g/l de sacarosa, 1 g/l de dextrosa, 0,2 g/l de sulfato de amonio ferroso, 0,2 g/l de tiosulfato sódico, 0,025 g/l de rojo fenol, 13 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de diversas muestras clínicas y no clínicas
Tipo de empaquetado Tubos de tamaño K con tapón hermético
Cantidad 100/paq.
Para uso diagnóstico in vitro.