missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Tubos inclinados de medios preparados BBL™ Mycoflask™ TSI Agar™ (agar hierro-triple azúcar)

Código de producto. 17382311
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Cantidad unitSize
17382311 10/paq. paquete de 10
17392311 100/paq. paquete de 100
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17382311

Marca: BD 221038

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza para el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de una variedad de muestras clínicas y no clínicas

Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Color Beige
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Agar TSI (hierro azúcar triple)
Formulación 10 g/l de digerido pancreático de caseína, 10 g/l de digerido péptico de tejido animal, 5 g/l de cloruro de sodio, 10 g/l de lactosa, 10 g/l de sacarosa, 1 g/l de dextrosa, 0,2 g/l de sulfato de amonio ferroso, 0,2 g/l de tiosulfato sódico, 0,025 g/l de rojo fenol, 13 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de diversas muestras clínicas y no clínicas
Tipo de empaquetado Tubos de tamaño K con tapón hermético
Cantidad 10/paq.

Para uso diagnóstico in vitro.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.