Learn More
BD Medios preparados con tioglicolato enriquecidos con vitamina K1 y hemina BBL™ Mycoflask™
Código de producto. p-4638890
Click to view available options
Cantidad:
10 x 8 mL
100 x 5 mL
100 x 8 mL
Color:
Amarillo claro
Beige
Tipo de empaquetado:
Tubo de tamaño K con tapón hermético
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. 17302351
Marca: BD 221742
Ideal para su uso en el aislamiento y cultivo de microorganismos anaerobios estrictos de crecimiento lento o con requisitos especiales de cultivo presentes en materiales clínicos
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, BS12, CLSI, CMPH2, MCM9
Color Beige
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Medio de tioglicolato
Formulación 17 gl de digerido pancreático de caseína, 3 g/l de digerido de papaína de harina de soja, 6 g/l de dextrosa, 2,5 g/l de cloruro de sodio, 0,5 g/l de tioglicolato de sodio, 0,7 g/l de agar, 0,25 g/l de L-cistina, 0,1 g/l de sulfito de sodio, 0,005 g/l de hemina, 0,001 g/l de vitamina K1
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes
Tipo de empaquetado Tubo de tamaño K con tapón hermético
Cantidad 100 x 5 mL
Para uso diagnóstico in vitro.