missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios preparados con tioglicolato enriquecidos con vitamina K1 y hemina BBL™ Mycoflask™

Código de producto. 17342351
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 8 mL
100 x 5 mL
100 x 8 mL
Color:
Amarillo claro
Beige
Tipo de empaquetado:
Tubo de tamaño K con tapón hermético
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Color Tipo de empaquetado unitSize
17342351 100 x 8 mL Amarillo claro Tubo de tamaño K con tapón hermético paquete de 100
17302351 100 x 5 mL Beige Tubo de tamaño K con tapón hermético paquete de 100
17332351 10 x 8 mL Amarillo claro Tubo de tamaño K con tapón hermético paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17342351 Proveedor BD N.º de proveedor 221788

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ideal para su uso en el aislamiento y cultivo de microorganismos anaerobios estrictos de crecimiento lento o con requisitos especiales de cultivo presentes en materiales clínicos

Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad CE, BS12, CLSI, CMPH2, MCM9
Color Amarillo claro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Medio de tioglicolato
Formulación 17 gl de digerido pancreático de caseína, 3 g/l de digerido de papaína de harina de soja, 6 g/l de dextrosa, 2,5 g/l de cloruro de sodio, 0,5 g/l de tioglicolato de sodio, 0,7 g/l de agar, 0,25 g/l de L-cistina, 0,1 g/l de sulfito de sodio, 0,005 g/l de hemina, 0,001 g/l de vitamina K1
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y cultivo de microorganismos anaerobios estrictos con requisitos especiales de cultivo o de crecimiento lento presentes en materiales clínicos
Tipo de empaquetado Tubo de tamaño K con tapón hermético
Cantidad 100 x 8 mL

Para uso diagnóstico in vitro.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.