Learn More
BD Tubos inclinados de medios preparados, agar dextrosa Sabouraud BBL™ Mycoflask™
Código de producto. 17332311
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
100/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
17332311 10/paq. paquete de 10
17342311 100/Paq. paquete de 100
2 options
Código de producto. 17332311
Marca: BD 221012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza en procedimientos cualitativos de cultivo de dermatofitos
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP
Color Beige
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios agar dextrosa Sabouraud
Formulación 5 g/l de digerido pancreático de caseína, 5 g/l de digerido péptico de tejido animal, 40 g/l de dextrosa, 15 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de dermatofitos
Tipo de empaquetado Tubo con tapón hermético
Cantidad 10/paq.
Para uso diagnóstico in vitro.