missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Tubos inclinados de medios preparados de agar de hierro y lisina BBL™ Mycoflask™
Description
- Disponibles como tubos inclinados (tubos K)
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Agar de hierro y lisina |
| Formulación | 5 g/l de digerido pancreático de gelatina, 3 g/l de extracto de levadura, 1 g/l de dextrosa, 10 g/l de L-lisina, 0,5 g/l de citrato de amonio férrico, 0,04 g/l de tiosulfato sódico, 0,02 g/l de púrpura de bromcresol, 13,5 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para diferenciar organismos entéricos en función de su capacidad para descarboxilar o desaminar la lisina y formar sulfuro de hidrógeno |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 100/Paq. |
Para uso diagnóstico in vitro
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?