Learn More
BD Tubos inclinados de agar nutritivo BBL™ Mycoflask™
Descripción
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMWW, USDA |
| Color | Beige |
| Formulario | Polvo |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Agar nutritivo |
| Formulación | 5 g/l de digerido pancreático de gelatina, 3 g/l de extracto de ternera, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la enumeración de organismos en agua, aguas residuales y heces |
| Tipo de empaquetado | Tubo con tapón hermético |
| Cantidad | 100/Paq. |
Para uso diagnóstico in vitro