Learn More
BD Tubos inclinados con agar preparado BBL™ Mycoflask™ Mycosel™
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tipo de medios:
Agar Mycosel
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Medio selectivo con cicloheximida y cloranfenicol
- Para la recuperación de dermatofitos
Los tubos, frascos y matraces con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BS12, CMPH2, MCM9 |
| Color | Amarillo claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Agar Mycosel |
| Formulación | 10 g/l de digerido de papaína de harina de soja, 10 g/l de dextrosa, 15,5 g/l de agar, 0,4 g/l de cicloheximida, 0,05 g/l de cloranfenicol |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de hongos patógenos en materiales con gran cantidad de flora de otros hongos y bacterias |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 10/paq. |
Para uso diagnóstico in vitro