missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medio de prueba de motilidad BBL™ Mycoflask™

Código de producto. 17312331
Change view
Click to view available options
:
Medio de prueba de motilidad; cantidad: 10/paq.
Código de producto.
17312331 Medio de prueba de motilidad; cantidad: 10/paq.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17312331

Marca: BD 221509

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Medios preparados utilizados para la detección de motilidad de bacilos intestinales gramnegativos

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad CE, BAM, CCAM, COMPF, USDA
Color Beige
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Formulación 3 g/l de extracto de ternera, 10 g/l de digerido pancreático de gelatina, 5 g/l de cloruro de sodio, 4 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Detección de motilidad de bacilos intestinales gramnegativos
Tipo de empaquetado Tubo con tapón hermético
Cantidad 10/paq.

Para uso diagnóstico in vitro.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.