Learn More
BD Caldo de decarboxilasa Moeller con medios preparados de lisina BBL™ Mycoflask™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, SMD, SMWW, USDA |
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Caldo de decarboxilasa Moeller |
| Formulación | 5 g/l de digerido péptico de tejido animal, 5 g/l de extracto de ternera, 0,01 g/l de púrpura de bromcresol, 0,005 g/l de rojo de cresol, 0,5 g/l de dextrosa, 0,005 g/l de piridoxal |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la diferenciación bioquímica de bacilos intestinales gramnegativos |
| Tipo de empaquetado | Tubo con tapón hermético |
| Cantidad | 5 mL |
Para uso diagnóstico in vitro.