Learn More
BD Tubo indicador de crecimiento de micobacterias BBL™ MGIT™: Reactivos
Código de producto. p-180720
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 set
6 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
11766924 6 PCS
17281352 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11766924 Proveedor BD N.º de proveedor 245114
Ofrece un tiempo de detección superior en un formato de prueba fluorescente fácil de usar
  • Crea un ambiente adecuado para un rápido crecimiento micobacteriano
  • Recomendado para el análisis de esputo, muestras de heces, fluidos corporales y tejido
  • El tubo utiliza tecnología fluorométrica para facilitar la lectura de resultados
  • En condiciones de luz UV, una prueba positiva emite un resplandor fluorescente anaranjado intenso en la base del tubo y en el menisco; una prueba negativa muestra poco o ningún resplandor
  • Las micobacterias se pueden retirar del tubo para realizar más pruebas
  • Para su uso, complemente el tubo con la mezcla antibiótica MGIT PANTA™ y el enriquecimiento con MGIT OADC, inocule con la muestra preparada e incube
  • Los tubos se ajustan a los procedimientos estándar de descontaminación y eliminación de residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la detección y la recuperación de micobacterias, prueba de esputo, muestra de heces, fluidos corporales y tejidos
Cantidad 6 viales