Learn More
BD Solución de hemoglobina BBL™
Código de producto. 11788163
Change view
Click to view available options
:
Solución de hemoglobina a 2 %; BBL; 100 ml
Código de producto.
11788163 Solución de hemoglobina a 2 %; BBL; 100 ml
1 options
Código de producto. 11788163
Marca: BD 211874
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Solución de hemoglobina
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo deshidratados
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 100 mL