missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Caldo BBL™ GN (gramnegativo), 8 ml
Descripción
Requires
Medios de cultivo auxiliares, reactivos, organismos de control de calidad y equipos de laboratorio
Inocular el caldo lo antes posible una vez que las muestras lleguen al laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9 |
| Color | Beige claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Caldo GN |
| Formulación | 10 g/l de digerido pancreático de caseína, 10 g/l de digerido péptico de tejido animal, 1 g/l de dextrosa, 2 g/l de D-manitol, 5 g/l de citrato de sodio, 0,5 g/l de desoxicolato de sodio, 4 g/l de fosfato dipotasio, 1,5 g/l de fosfato monopotásico, 5 g/l de cloruro de sodio |
| Para utilizar con (aplicación) | Enriquecimiento selectivo de Salmonella y Shigella |
| N.° por paquete | 100 |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Mostrar más |
Para uso diagnóstico in vitro.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?