missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Permanganato de potasio TB BBl™/Difco™

Código de producto. 17302441
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 250mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad unitSize
17302441 4 x 250mL paquete de 4
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 17302441

Marca: BD 212513

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Para tinción de micobacterias por los procedimientos fluorescentes Truant, Brett y Thomas y Morse, Blair, Weiser y Sproat

Tiñe frotis preparados a partir de muestras y cultivos sospechosos de contener micobacterias para el diagnóstico provisional precoz de infecciones micobacterianas y la caracterización de colonias aisladas de bacterias.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Permanganato potasioasico TB
Cantidad 4 x 250mL
Para utilizar con (aplicación) Para tinción de micobacterias por los procedimientos fluorescentes Truant, Brett y Thomas y Morse, Blair, Weiser y Sproat
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de empaquetado Frasco
Tipo de tinción Permanganato potásico

Para uso diagnóstico in vitro.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.