Learn More
BD TB auramina M BBL™/Difco™
Código de producto. 17312441
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 250mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
17312441 4 x 250mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 17312441 Proveedor BD N.º de proveedor 212514
Para la tinción de micobacterias por el procedimiento fluorescente de Morse, Blair, Weiser y Sproat
Tiñe frotis preparados a partir de muestras y cultivos sospechosos de contener micobacterias para el diagnóstico provisional precoz de infecciones micobacterianas y la caracterización de colonias aisladas de bacterias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Auramina M TB
Cantidad 4 x 250mL
Para utilizar con (aplicación) Para la tinción de micobacterias por el procedimiento fluorescente de Morse, Blair, Weiser y Sproat
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de empaquetado Frasco
Tipo de tinción Auramina M
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Para uso diagnóstico in vitro.