Learn More
BD Aditivos/ingredientes/reactivos para medios BBL™/Difco™: Suplemento B con líquido reconstituyente
Código de producto. 11782864
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
60 ml
11782864 10 mL 60 ml
1 options
Código de producto. 11782864
Marca: BD 227610
Enriquecimiento estéril para complementar medios para microorganismos exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Aditivo Suplemento B
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos
Tipo de empaquetado Vial
Cantidad 10 mL