Learn More
BD Aditivos/ingredientes/reactivos para medios BBL™/Difco™: Almidón soluble
Descripción
- Mejora la respuesta de crecimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Aditivo | Almidón soluble |
| Formulario | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona almidón para la hidrólisis, desintoxicación de subproductos metabólicos y es una fuente de carbono |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |