Learn More
Gibco™ Proteosa peptona n.º 3 Bacto™
Digestión enzimática de proteínas porcinas
Marca: Gibco™ 211693
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Origen animal
- Proporciona una excelente alimentación para los microorganismos exigentes con un alto contenido de proteosa y concentraciones variables de nutrientes, vitaminas y minerales.
- Se puede utilizar como sustituto del suero en muchas aplicaciones
- Muestra un aumento en la producción de anticuerpos monoclonales y proteínas con células CHO para bioterapia oncológica
- Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de fermentación microbiana en la producción de vacunas para animales, como las vacunas contra Mycoplasma
Especificaciones
| LUO, MUO | |
| Mamíferos, insectos, microbios | |
| Medios bacterianos | |
| Digestión enzimática de proteínas | |
| 500 g |
| Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
| Polvo | |
| Frasco | |
| Bacto™ | |
| Origen animal |