Learn More
Gibco™ Peptona Bacto™
Description
Bacto Peptone is an animal-origin enzymatic digest of bovine and porcine animal proteins. The nutritive value of Bacto Peptone is largely dependent on a combination of a negligible quantity of proteases, high concentration of complex constituents, and a unique amino acid content that makes this peptone a strong nitrogen source. Customers have successfully used this supplement with a variety of cell types including Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae, and porcine kidney cells to produce biotherapeutics and vaccines for animal health applications.
- Contiene únicamente una cantidad insignificante de proteosis y componentes más complejos
- Se utiliza como fuente de nitrógeno orgánico en medios de cultivo microbiológicos para el cultivo de varias bacterias y hongos
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | LUO, MUO |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Tipo de célula | Bacterias |
| Tipo de producto | Medios bacterianos |
| Formato | Balde |
| Para utilizar con (aplicación) | Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos |
| Línea de productos | Bacto |
| Cantidad | 2 kg |
| Fuente | Origen animal |