missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medio de ensayo de dermatofitos (DTM) BBL™ modificado con tubos inclinados de cloranfenicol
Descripción
Requires
Medios de cultivo auxiliares, reactivos, organismos de control de calidad y equipos de laboratorio
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BS12, MCM9 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Medio de prueba de dermatofitos |
| Formulación | Digestión de papaína de harina de soja 10 g/l, dextrosa 10 g/l, agar 24 g/l, rojo de fenol 0,2 g/l, cicloheximida 0,5 g/l, gentamicina 0,1 g/l, cloranfenicol 0,1 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección e identificación presuntiva de dermatofitos |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 10/paq. |
Para uso diagnóstico in vitro.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?