Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar de soja Trypticase (TSA II)
Descripción
El suplemento con sangre se utiliza para cultivar microorganismos exigentes y. para reacciones hemolíticas producidas por muchas especies bacterianas
Certifications
BAM, COMPF
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, COMPF |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de soja Trypticase (TSA II) |
| Tipo de producto | Agar de soja Trypticase™ (TSA II) |
| Formulación | 14,5 g/l de digestión pancreática de caseína, 5 g/l de digestión de papaína de harina de soja, 5 g/l de cloruro de sodio, 14 g/l de agar, 1,5 g/l de factores de crecimiento |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de microorganismos exigentes y para la visualización de reacciones hemolíticas |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 500 g |