Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Medio de tioglicolato Brewer modificado
Descripción
Cultivo de anaerobios obligados, microaerófilos y organismos facultativos
Certifications
CE, USP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, USP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Medio de tioglicolato Brewer modificado |
| Tipo de producto | Medio de tioglicolato, Brewer modificado |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 17,5 g/l, digestión papaína de harina de soja 2,5 g/l, dextrosa 10 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, tioglicolato de sodio 1 g/l, fosfato dipotásico 2 g/l, azul de metileno 2 mg/l, agar 0,5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de anaerobios obligados, microaerófilos y organismos facultativos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- thioglycollate medium, brewer modified
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium chloride