Learn More
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Soybean Casein Digest Agar
Código de producto. 17303650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,3 kg
11,3 kg
Tipo de medios:
Agar de soja
Tamaño de la unidad:
11350 g
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de medios unitSize
17303650 2,3 kg Agar de soja cada uno
10304664 11,3 kg Agar de soja 11350 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17303650 Proveedor BD N.º de proveedor 211046
Medios deshidratados para aislamiento, detección y cultivo de gran variedad de microorganismos
Aplicaciones:
Aislamiento de organismos exigentes y no exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Contenido y almacenamiento de 25 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de soja
Tipo de producto Agar de digerido de caseína de soja
Formulación Digestión pancreática de caseína 15 g/l, digestión de papaína de soja 5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de organismos exigentes y no exigentes
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 2,3 kg