Learn More
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Soybean Casein Digest Agar
Descripción
Aplicaciones:
Aislamiento de organismos exigentes y no exigentes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
| Contenido y almacenamiento | de 25 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de soja |
| Tipo de producto | Agar de digerido de caseína de soja |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 15 g/l, digestión de papaína de soja 5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de organismos exigentes y no exigentes |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 11,3 kg |