Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar citrato de Simmons
Click to view available options
:
Agar de citrato Simmons; 500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, ISO |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar con citrato de Simmons |
| Tipo de producto | Agar con citrato de Simmons |
| Formulación | 1 g/l de fosfato de dihidrógeno de amonio, 1 g/l de fosfato dipotásico, 5 g/l de cloruro sódico, 2 g/l de citrato de sodio, 0,2 g/l de sulfato de magnesio, 15 g/l de magnesio, 0,08 g/l de azul de bromotimol |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la diferenciación de bacterias gramnegativas mediante el uso del citrato |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |