Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Base de agar de carbón Regan-Lowe
Descripción
- Formulación: 10 g/l de extracto de carne de vacuno, 10 g/l de digestión pancreática de caseína, 10 g/l de almidón soluble, 5 g/l de cloruro sódico, 4 g/l de carbón vegetal, 0,01 g/l de niacina, 12 g/l de agar
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Certifications
ISO/DIS, 11014
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | 25 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de agar de carbón Regan-Lowe |
| Tipo de producto | Base de agar de carbón Regan-Lowe |
| Formulación | 10 g/l de extracto de carne de vacuno, 10 g/l de digestión pancreática de caseína, 10 g/l de almidón soluble, 5 g/l de cloruro sódico, 4 g/l de carbón vegetal, 0,01 g/l de niacina, 12 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de la Bordetella pertussis |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500g |