Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Caldo de dextrosa rojo fenol
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Certifications
BAM
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo de dextrosa rojo fenol |
| Tipo de producto | Caldo de dextrosa rojo fenol |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 10g/l, cloruro de sodio 5g/l, rojo de fenol 18mg/l, dextrosa 5g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de reacciones de fermentación en la diferenciación de microorganismos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |