Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar de suero naranja
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, COMPF |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de suero naranja |
| Tipo de producto | Agar de suero naranja |
| Formulación | 10 g/l de suero naranja, 3 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de digestión pancreática de caseína, 4 g/l de dextrosa, 2,5 g/l de fosfato dipotásico, 15,5 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el cultivo y la enumeración de microorganismos acidúricos, especialmente aquellos asociados con la descomposición de productos cítricos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |