Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™:Agar Mycophil™ con pH bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar Mycophil |
| Tipo de producto | Agar Mycophil con pH bajo |
| Formulación | 10 g/l de digestión de papaína de soja, 10 g/l de dextrosa, 18 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y enumeración de levaduras y mohos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |