Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Enriquecimiento Middlebrook ADC
Descripción
- Formato deshidratado
- Medios de cultivo
- Sin DNR (látex)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Aditivo | Middlebrook con albúmina, dextrosa y catalasa (ADC) |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Medios de cultivo deshidratados |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 20 mL |